戻る
Bufalin
ニックネーム:
3β,14-Dihydroxy-5β,20(22)-bufadienolide, 5β,20(22)-Bufadienolide-3β,14-diol, Bufalin
実験式(ヒル表記法):
C
24
H
34
O
4
CAS番号:
465-21-4
分子量:
386.52
Products
製品区分
bioactive small molecules (2)
steroids (1)
ブランド
Sigma-Aldrich (2)
色
分子量
メーカー
物理的形状
純度
フォーマット
研究分野
品質レベル
アプリケーション
標準物質の種類
製品の絞り込み
Showing 1-3 of 3
比較する
製品番号
詳細
価格
B0261
Bufalin,
表示
価格を表示
203900
Bufalin,
A cardiotonic steroid isolated from toads of
Bufo
species that potently inhibits ouabain-sensitive Na
+
,K
+
-ATPase activity (IC₅₀ = 1.4 nM).
表示
価格を表示
PHL89587
Bufalin,
phyproof
®
Reference Substance