戻る
Carboxen
®
-1010 PLOTキャピラリーGCカラム
EC Number:
262-373-8
Products
製品区分
columns (2)
ブランド
Supelco (2)
機構・機関
カラムタイプ
ID (mm)
長さ(m)
品質レベル
アプリケーション
d
f
(µm)
技法
製品の絞り込み
Showing 1-2 of 2
比較する
製品番号
詳細
価格
25467
Carboxen
®
-1010 PLOTキャピラリーGCカラム,
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, average thickness 30 μm
表示
価格を表示
24246
Carboxen
®
-1010 PLOTキャピラリーGCカラム,
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, average thickness 15 μm