戻る
コレカルシフェロール
ニックネーム:
(+)-ビタミンD
3
, カルシオール, 活性化7-デヒドロコレステロール, 活性型7-デヒドロコレステロール
実験式(ヒル表記法):
C
27
H
44
O
CAS番号:
67-97-0
分子量:
384.64
EC Number:
200-673-2
Products
製品区分
vitamins (1)
ブランド
Supelco (1)
分子量
遺伝子名
融点(℃)
物理的形状
機構・機関
フォーマット
品質レベル
アプリケーション
APIファミリー
標準物質の種類
技法
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
PHR1237
コレカルシフェロール,
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material