戻る
ディープウェルプレート、ピラミッド底
Products
製品区分
plates (2)
メーカー
結合型
ウェル
ワーキング容量(mL)
色
容量
無菌性
製品の絞り込み
Showing 1-2 of 2
比較する
製品番号
詳細
価格
AXYP5ML48CS
ディープウェルプレート、ピラミッド底,
48 rectangular wells, pyramid bottom clear polypropylene wells, maximum volume 5 mL, 25 ea of, sterile
表示
価格を表示
AXYP5ML48C
ディープウェルプレート、ピラミッド底,
48 rectangular wells, pyramid bottom clear polypropylene wells, maximum volume 5 mL, 25 ea of