戻る
Exact-Temp bottle thermometer
Products
色
長さ(mm)
製品の絞り込み
Showing 1-11 of 11
比較する
製品番号
詳細
価格
Z741985
Exact-Temp bottle thermometer,
for ultralow Freezers, temperature -90 to +20 °C, accuracy: 1 °C
表示
価格を表示
Z741988
Exact-Temp bottle thermometer,
for refrigerator, temperature -2 to +10 °C, accuracy: 0.1 °C
表示
価格を表示
Z741996
Exact-Temp bottle thermometer,
for oven, temperature +35 to +200 °C, accuracy: 1 °C
表示
価格を表示
Z741987
Exact-Temp bottle thermometer,
for Freezers, temperature -30-0 °C, accuracy: 0.1 °C
表示
価格を表示
Z741995
Exact-Temp bottle thermometer,
for oven, temperature +20 to +130 °C, accuracy: 1 °C
表示
価格を表示
Z741992
Exact-Temp bottle thermometer,
for incubator, temperature +15 to +30 °C, accuracy: 0.1 °C
表示
価格を表示
Z741993
Exact-Temp bottle thermometer,
for incubator, temperature +18 to +50 °C, accuracy: 0.5 °C
表示
価格を表示
Z741994
Exact-Temp bottle thermometer,
for incubator, temperature +25 to +45 °C, accuracy: 0.1 °C
表示
価格を表示
Z741997
Exact-Temp bottle thermometer,
for oven, temperature +50 to +115 °C, accuracy: 0.5 °C
表示
価格を表示
Z741989
Exact-Temp bottle thermometer,
for refrigerator, temperature -5 to +15 °C, accuracy: 0.1 °C
表示
価格を表示
Z741986
Exact-Temp bottle thermometer,
for Freezers, temperature -25 to -5 °C, accuracy: 0.1 °C