戻る
ヘッドスペースバイアル、透明ガラス、ベベル型瓶口、平底
Products
製品区分
vials (8)
ブランド
Sigma-Aldrich (1)
Supelco (6)
ID(mm)
OD(mm)
量(mL)
適合性
施栓系の種類
色
バイアルボトルの材質
バイアルボトルの色
容量
製品の絞り込み
Showing 1-8 of 8
比較する
製品番号
詳細
価格
27199
ヘッドスペースバイアル、透明ガラス、ベベル型瓶口、平底,
volume 20 mL, O.D. × H × I.D. 23 mm × 75 mm × 12.5 mm, pkg of 100 ea
表示
価格を表示
27197
ヘッドスペースバイアル、透明ガラス、ベベル型瓶口、平底,
volume 6 mL, O.D. × H × I.D. 23 mm × 38 mm × 12.5 mm, pkg of 100 ea
表示
価格を表示
27198
ヘッドスペースバイアル、透明ガラス、ベベル型瓶口、平底,
volume 10 mL, O.D. × H × I.D. 23 mm × 46 mm × 12.5 mm, pkg of 100 ea
表示
価格を表示
Z292001
ヘッドスペースバイアル、透明ガラス、ベベル型瓶口、平底,
volume 6 mL, O.D. × L × I.D. 22 mm × 38 mm × 12.5 mm, for use with PerkinElmer
®
, pkg of 100 ea
表示
価格を表示
27298
ヘッドスペースバイアル、透明ガラス、ベベル型瓶口、平底,
volume 27 mL, O.D. × H 30 mm × 60 mm, pkg of 100 ea
表示
価格を表示
27293
ヘッドスペースバイアル、透明ガラス、ベベル型瓶口、平底,
volume 6 mL, O.D. × H 22 mm × 38 mm, pkg of 1000 ea
表示
価格を表示
Z292036
ヘッドスペースバイアル、透明ガラス、ベベル型瓶口、平底,
volume 20 mL, O.D. × H × I.D. 23 mm × 75 mm × 12.5 mm, for use with A.I., Dani Headspace, Dani Purge and Trap, Hewlett-Packard, PerkinElmer, Tekmar, Varian Genesis, pkg of 100 ea
表示
価格を表示
CB_000555
ヘッドスペースバイアル、透明ガラス、ベベル型瓶口、平底,
volume 27 mL, beveled finish clear glass vial, flat bottom, O.D. × H × I.D. 30 mm × 60 mm × 12.5 mm