戻る
Hycon
®
Agar Strips TCI-y
ニックネーム:
Hycon Ready-to-use Agar Strips
Products
製品区分
media (1)
ブランド
Millipore (1)
機構・機関
化学組成
適合性
品質レベル
アプリケーション
微生物の適性
容量
滅菌方法
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
1.44228
Hycon
®
Agar Strips TCI-y,
TCI-y medium, Polysorbate 80, Thioglycollate, Lecithin, for bacteria, for fungi, γ-irradiated, double packed of 40 units, suitable for air monitoring