戻る
Millipak
®
ゴールドフィルター
Products
製品区分
filters (1)
ブランド
Milli-Q (1)
適合性
品質レベル
疎水性
メンブレン材
孔径(µm)
無菌性
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
MPGL04GK2
Millipak
®
ゴールドフィルター,
Sterile 0.22 μm membrane filter for particulate-free and bacteria-free water at the point of dispense, For use with Alpha-Q, Milli-DI
®
and Milli-Q
®
Academic / Biocel / Element / Synthesis / Plus / Gradient systems