戻る
ネオクブロイン 塩酸塩 一水和物
ニックネーム:
2,9-ジメチル-1,10-フェナントロリン 塩酸塩
実験式(ヒル表記法):
C
14
H
12
N
2
· HCl · H
2
O
CAS番号:
303136-82-5
分子量:
262.73
Products
ブランド
Supelco (1)
分子量
物理的形状
純度
品質レベル
技法
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
72090
ネオクブロイン 塩酸塩 一水和物,
for spectrophotometric det. of Cu, ≥99.0%