Merck
Poly(acrylonitrile-co-butadiene), dicarboxy terminated average Mn ~3,800, acrylonitrile 8-12 wt. %
Poly(acrylonitrile-co-butadiene), dicarboxy terminated
Poly(acrylonitrile-co-butadiene), dicarboxy terminated average Mn ~3,800, acrylonitrile 8-12 wt. %
化学式:
HO2C[CH2CH(CN)]x(CH2CH=CHCH2)yCO2H
CAS番号:
Products
出荷
ブランド
物理的形状
化学組成
品質レベル
ポリマ-組成
ポリマータイプ
Showing 1-1 of 1