戻る
プルラン標準物質セット、Mp:約350~700′000
ニックネーム:
プルラン標準品セット
CAS番号:
9057-02-7
EC Number:
232-945-1
Products
ブランド
Supelco (1)
フォーマット
アナライトの適性
品質レベル
アプリケーション
標準物質の種類
技法
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
96351
プルラン標準物質セット、Mp:約350~700′000,
set of analytical standards, for GPC