Merck
SmartPor, alumina membrane thickness 50 μm, pore diameter 75 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 1 pieces
SmartPor, alumina membrane
SmartPor, alumina membrane thickness 50 μm, pore diameter 75 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 1 pieces
化学式:
Al
Products
製品区分
ブランド
Showing 1-20 of 27
1 / 2 ページ
比較する
製品番号
詳細
価格
1 / 2 ページ