Merck
SP®-2560キャピラリーGCカラム L × I.D. 200 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
SP®-2560キャピラリーGCカラム
SP®-2560キャピラリーGCカラム L × I.D. 200 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
Products
製品区分
ブランド
機構・機関
カラムタイプ
ID (mm)
長さ(m)
品質レベル
アプリケーション
df (µm)
技法