戻る
トリメチルノニルポリエチレングリコール
ニックネーム:
ポリエチレングリコールトリメチルノニルエーテル
CAS番号:
60828-78-6
Products
製品区分
detergents (1)
ブランド
Sigma-Aldrich (1)
物理的形状
品質レベル
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
86454
トリメチルノニルポリエチレングリコール,
Non-ionic, 1313 ppm, liquid, cloud point 76 °C