戻る
Vials, crimp top, silane-treated
Products
製品区分
vials (1)
ブランド
Supelco (1)
ID (mm)
OD(mm)
量(mL)
施栓系の種類
色
バイアルボトルの材質
バイアルボトルの色
容量
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
27061
Vials, crimp top, silane-treated,
volume 2 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, large opening, (6 mm), deactivation, Silanized, pkg of 1000 ea