戻る
ウォーターセンサー
Products
製品区分
sensors (5)
ブランド
Milli-Q (5)
直径(mm)
長さ(m)
適合性
製品の絞り込み
Showing 1-5 of 5
比較する
製品番号
詳細
価格
ZFWATDET2
ウォーターセンサー,
Detects water spillage on the floor and automatically closes the stand-alone inlet solenoid valve., AC/DC input 230 V, 50–60 Hz
表示
価格を表示
TANKLK001
ウォーターセンサー,
For use with RiOs
™
and Elix
®
water purification systems
表示
価格を表示
ZFWATDET4
ウォーターセンサー,
For use with AFS, Elix Advantage / Essential / Reference, Milli-Q Direct / Reference and RiOs Essential systems
表示
価格を表示
ZFWATDET1
ウォーターセンサー,
Detects water spillage on the floor and automatically closes the stand-alone inlet solenoid valve., AC/DC input 120 V, 60 Hz
表示
価格を表示
TANKLKXL1
ウォーターセンサー,
For high volume water purification systems