Merck
GCによる 5-アミノ-1,3,3-トリメチルシクロヘキサンメチルアミンエナンチオマー (N-TFA 誘導体) の分析、Astec® CHIRALDEX G-TA
GCによる 5-アミノ-1,3,3-トリメチルシクロヘキサンメチルアミンエナンチオマー (N-TFA 誘導体) の分析、Astec® CHIRALDEX™ G-TA suitable for GC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
5-アミノ-1,3,3-トリメチルシクロヘキサンメチルアミン、cisおよびtrans異性体混合物
≥99%
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIRALDEX G-TAキャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
CONDITIONS
column
Astec CHIRALDEX G-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73033AST)
oven
160 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 30 psi
injection
1 μL, 80:1 split
sample gas
3 mg/mL racemate in methanol
peaks 1 & 2: first enantiomer pair
peaks 3 & 4: second enantiomer pair