Merck
HPLC Analysis of Alanine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T (Formic Acid Mobile Phase Modifier)
HPLC Analysis of Alanine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T (Formic Acid Mobile Phase Modifier) application for HPLC
材料
ガードカートリッジ
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIROBIOTIC® T Chiral HPLCガード
Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIROBIOTIC® T Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
基質
製品番号
詳細
価格
D-アラニン
≥98% (HPLC)
L-アラニン
from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
L-アラニン
≥98% (TLC)
DL-アラニン
≥99% (HPLC)
L-アラニン
BioUltra, ≥99.5% (NT)
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase
[A] water; [B] methanol; [C] formic acid; (30:70:0.02, A:B:C)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 205 nm
injection
10 μL
sample
300 μg /mL in 30:70 water:methanol