Merck
HPLCによるケトプロフェンの分析、Ascentis® RP-Amide
HPLCによるケトプロフェンの分析、Ascentis® RP-Amide application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Ascentis®RP-Amide HPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
Ascentis RP-Amide, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (565324-U)
mobile phase
[A] 10 mM ammonium acetate (pH 5.0 with acetic acid): [B] acetonitrile; (20:80, A:B)
flow rate
1 mL/min, split to the MS
column temp.
35 °C
detector
MS ESI (+), SIR Mode
injection
5 μL
sample
1 μg/mL in water:acetonitrile (1:1)