Merck
HPLCによるメタプロテレノールエンアンチオマーの分析、Astec® CHIROBIOTIC® T
HPLCによるメタプロテレノールエンアンチオマーの分析、Astec® CHIROBIOTIC® T application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
Metaproterenol hemisulfate salt
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIROBIOTIC® T Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase
15 mM ammonium formate in methanol
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 220 nm
sample
1 mg/mL in mobile phase