Merck
HPLCによるα-メチル-α-フェニルスクシンイミドエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® TAG
HPLCによるα-メチル-α-フェニルスクシンイミドエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® TAG application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
α-Methyl-α-phenylsuccinimide
99%
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec®CHIROBIOTIC®TAG Chiral HPLC Column(キラルHPLCカラム)
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC TAG, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (14024AST)
mobile phase
[A] hexane; [B] ethanol; (80:20, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
23 °C
detector
UV, 220 nm
injection
2 μL
sample
5 mg/mL in methanol