Merck
HPLCによるイブプロフェンエナンチオマーの分析、 CHIROBIOTIC® V
HPLCによるイブプロフェンエナンチオマーの分析、 CHIROBIOTIC® V application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
イブプロフェン ナトリウム塩
≥98% (GC)
イブプロフェン
meets USP testing specifications
(S)-(+)-イブプロフェン
ReagentPlus®, 99%
Ibuprofen-d3
analytical standard
イブプロフェン
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec®CHIROBIOTIC®V Chiral HPLC Column(キラルHPLCカラム)
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase
[A] 20 mM sodium citrate; [B] THF; (90:10, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 225 nm