Merck
HPLCによるランソプラゾールエナンチオマーの分析、CYCLOBOND I 2000 DMP
HPLCによるランソプラゾールエナンチオマーの分析、CYCLOBOND I 2000 DMP application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® Cyclobond I 2000 DMP Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
標準
製品番号
詳細
価格
ランソプラゾール
≥98% (TLC), powder
CONDITIONS
column
CYCLOBOND I 2000 DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20724AST)
mobile phase
[A] acetonitrile; [B] methanol; [C] acetic acid; [D] ammonium hydroxide; (95:5:0.4:0.1, A:B:C:D)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 254 nm