Merck
HPLCによるセルトラリンエナンチオマーの分析、CYCLOBOND I 2000 RSP
HPLCによるセルトラリンエナンチオマーの分析、CYCLOBOND I 2000 RSP application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
セルトラリン 塩酸塩
≥98% (HPLC)
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CYCLOBOND I 2000 HP-RSPキラルHPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CYCLOBOND I 2000 HP-RSP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (24024AST)
mobile phase
[A] 20 mM ammonium acetate, pH 4.1; [B] acetonitrile; (70:30, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 254 nm