Merck
ホーム測光分析・反射光分析排水中のアンモニウム
排水中のアンモニウム
インドフェノールブルー法を用いた光度測定
河川で水の試験を行う2名の科学者。
はじめに
アンモニウムは、水の検査の重要なパラメータです。濃度が高い場合、海洋生態系に悪影響を及ぼす可能性があるためです。1つの大きな問題は、富栄養化(植物と藻類の過剰な増殖)です1。そのため、流出液中のアンモニウム濃度の測定は、水性環境の維持に重要です。本アプリケーションノートでは、Spectroquant®光度測定システムとアンモニウム試験キットを用いた、流出液中のアンモニウムの定量について説明します。
関連製品
Loading
実験方法
アンモニア性窒素(NH4-N)は、一部がアンモニウムイオンとして、および一部がアンモニアとして存在します。この2つの形態の間にはpH依存性の平衡が存在します。強アルカリ溶液中では、アンモニア性窒素はほとんどすべてがアンモニアとして存在し、次亜塩素酸イオンと反応してモノクロラミンを形成します。これは次に置換フェノールと反応して青色のインドフェノール誘導体を形成します。これを測光法で測定します。試薬ブランクは本質的に黄色を呈するため、測定液は黄緑色から緑色です。
この方法は、EPA 350.1、APHA 4500-NH3 F、ISO 7150-1、DIN 38406-5に類似した方法です。
試薬・装置・関連製品
テストキット
この分析には、以下のいずれかのテストキットが必要です。
  • アンモニウムセルテスト方法:測光法0.010~2.000 mg/L NH4-N; 0.01~2.58 mg/L NH4+ Spectroquant®1.14739
  • アンモニウムセルテスト方法:測光法0.20~8.00 mg/L NH4-N; 0.26~10.30 mg/L NH4+ Spectroquant®1.14558
  • アンモニウムセルテスト方法:測光法0.5~16.0 mg/L NH4-N; 0.6~20.6 mg/L NH4+ Spectroquant®1.14544)*
  • アンモニウムセルテスト方法:測光法4.0~80.0 mg/L NH4-N; 5.2~103.0 mg/L NH4+ Spectroquant®1.14559)
  • アンモニウムテスト方法:測光法 0.010~3.00 mg/L NH4-N; 0.013~3.86 mg/L NH4+ Spectroquant®1.14752
  • アンモニウムテスト方法:測光法2.0~150 mg/L NH4-N; 2.6~193 mg/L NH4+ Spectroquant® 1.00683
*Move 100には適合しません
装置
この分析には、以下のいずれかの装置が必要です。
  • Spectroquant® VIS Spectrophotometer Prove 100 (173016
  • Spectroquant® UV/VIS Spectrophotometer Prove 300 (173017
  • Spectroquant® UV/VIS Spectrophotometer Prove 600 (173018
  • Spectroquant® Photometer NOVA 60A (1.09752)**
  • Spectroquant® Colorimeter Move 100 (1.73632
** この分析は、NOVA 60Aおよびすべての従来のNOVA装置(NOVA 30またはNOVA 60)に関するものです。
関連製品
  • 角型セル(幅10 mm)(1.14946)および/または
  • 角型セル(幅20 mm)(1.14947)および/または
  • 角型セル(幅50 mm)(1.14944
サンプル調製
濁ったサンプルは測定前にろ過する必要があります。
分析
上記のテストキットで測定します。
計算式
アンモニウム含有量(単位:mg/L NH4-N) = 分析値(単位:mg/L NH4-N)
参考文献
1.
Camargo JA, Alonso Á. 2006. Ecological and toxicological effects of inorganic nitrogen pollution in aquatic ecosystems: A global assessment. Environment International. 32(6):831-849. https://doi.org/10.1016/j.envint.2006.05.002