Merck
ホーム土壌・固形廃棄物・地下水検査分析法:建築材料中の硫酸塩
分析法:建築材料中の硫酸塩
装置および試薬:
製品番号173016 Spectroquant® VIS Spectrophotometer Prove 100または
製品番号173017 Spectroquant® UV/VIS Spectrophotometer Prove 300または
製品番号173018 Spectroquant® UV/VIS Spectrophotometer Prove 600または
製品番号109748 Spectroquant® Photometer NOVA 30または
製品番号109751 Spectroquant® Photometer NOVA 60または
製品番号173632 Spectroquant® Colorimeter Move 100
製品番号114946 角型セル(幅10 mm)および/または
製品番号114947 角型セル(幅20 mm)および/または
製品番号114944 角型セル(幅50 mm)
製品番号114794 Spectroquant®ケイ酸塩(ケイ酸)テスト
製品番号101164 フッ化アンモニウム
製品番号106495 水酸化ナトリウム
製品番号116754 水
分析前処理
ニッケルプレートで覆ったニッケル製るつぼで、 細かく粉砕した約100 mgのサンプルを、8粒の水酸化ナトリウムと共に、650℃で30分間加熱します。るつぼが冷えたら、内容物を水10 mLで処理し、穏やかに加温しながら溶融物を懸濁液にします。
懸濁液に水を加えて1000 mLの標準的なメスフラスコに移し、水を標線まで入れ、よく混合します。
この溶液を、フッ化アンモニウム0.2 gを入れたポリエチレン製フラスコに直ちに移します。塩を完全に溶解し、よく混合します。15分間待った後、分析します。
分析
上記の試験キットで測定します。
計算式
硫酸塩(水溶性)含有量(単位:%) = 分析値(単位:mg/L)x 0.004
硫酸塩(総)含有量(単位:%) = 分析値(単位:mg/L)x 0.1