Merck
ホームサンプル精製FastWoRX:液液抽出ワークアップにおける速度と環境に配慮した新たな代替法
FastWoRX:液液抽出ワークアップにおける速度と環境に配慮した新たな代替法
有機合成化学者たちは日常的に液液抽出(LLE)を用いた反応ワークアップを行っています。反応がクエンチされた後、目的の有機化合物、無機生成物、そして溶媒を含む水混合物が生じ、液液抽出はこの中から有機化合物を抽出するために広く使われています。液液抽出が労力と溶媒を大量に必要とし、また危険な状況を伴うという本質的な性質は、150年以上の間に基本的に変わることはありませんでした。Sigma-Aldrichでは、このような日常的な化学反応ワークアップを大幅に速く、環境に優しくする新手法を提供いたします。革新的で特許技術である撥水性FastWoRX粉末1、FastWoRX-SとFastWoRX-Mは、反応後にクエンチされた水反応混合物から目的の有機化合物を吸着するための吸着剤として使用されます。FastWoRX-Sはスタンダードな製品で、FastWoRX-Mは磁性を有する製品となります。反応がクエンチされた後、目的の有機化合物、無機生成物、そして溶媒を含む水混合物が生じ、液液抽出はこの中から有機化合物を抽出するために広く使われています。この手法により、手間がかかり溶媒を大量に消費する液液抽出は、簡単なろ過に置き換えられます。Sigma-Aldrichは開発元であるFaster Chemistry LLCとのコラボレーションにより、この新たなワークアップ製品、FastWoRXを提供します。
従来の液液抽出ワークアップに対する利点2
  • 半分以下の時間でのワークアップ
  • 溶媒使用量が90%削減
  • エマルジョンの問題なし
  • 自動化が容易
  • 並列化が容易
  • 液液抽出に代わる簡易な固体分離方法
  • スケールアップ可能:ミリグラムからキログラムまで
従来の液液抽出ワークアップに対する利点2
従来の液液抽出プロセスとの比較
分液漏斗による液液抽出が不要!
分液漏斗による液液抽出が不要!
溶媒の使用と廃棄を大幅に削減!
溶媒の使用と廃棄を大幅に削減!
エマルジョンの問題なし!
エマルジョンの問題なし!
関連製品
Loading
参考文献
1.
Shi, Z.; Hammond, G. B.; Xu, B., Faster and Greener Chemical Reaction Workup Using Silicone Elastomer-Coated Glass Powders. ACS Omega 2018, 3 (6), 6748-6756.. [Internet]. Available from: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsomega.8b00966
2.
More information. [Internet]. Available from: https://fasterchemistry.com