カスタムsiRNA
お客様のご希望の遺伝子配列を用いたカスタムsiRNA、またはメルクの持つ情報を用いて設計した遺伝子配列
製品の利点
- Rosetta algorithm *を使用した無料のデザイン
- 11種類のポジティブコントロールsiRNAによる簡単なトランスフェクションの最適化
- 8種類のネガティブコントロールsiRNAによる配列特異的サイレンシングと非特異的サイレンシングの識別
- カスタムサービスゆえのフレキシブルな実験の計画
*独自の Rosetta siRNA Design Algorithm では、位置特異的スコアリング行列とシード領域の情報を利用して、標的遺伝子の最も特異的かつ有効な配列を予測します。アルゴリズムは、3年間の遺伝子サイレンシング実験で収集した経験的データによるものです。
製品の特長
プール製品***
プール品は、duplex5 nmol 4本分を1本のチューブ(20 nmolのプール)にし、さらに同量のduplex 5 nmol 4本分を1本のチューブ(20 nmolの追加プール)にして計2本を納品されるのが一般的です。しかし、私たちが開発した高度液体取扱装置は、上記以外の幅広い納品方法が可能です。
さらなるサポートが必要な場合、テクニカルサービス(customjp.ts@merckgroup.com)にご相談ください。
MISSIONはMerck KGaA(ドイツ)やその関連会社の商標です。ラベルライセンスはこちら