Merck
ホームタンパク質定量ペプチドの保管と取扱い
ペプチドの保管と取扱い
メルクのカスタムペプチドはすべて凍結乾燥品として納品されます。以下の点に配慮してお取り扱いください:
  1. 1.ペプチドが入ったバイアルは常に密栓してください。また、ペプチド入りバイアルを開く回数が最小になるように、綿密に実験計画を立ててください。
  2. 2.凍結乾燥ペプチドの短期保管(1週間~2ヵ月)は、-20℃で行ってください。それより長期間保管する場合は、-80℃で保管することを推奨します。
  3. 3.凍結乾燥ペプチドとペプチド溶液のいずれに対しても、凍結/解凍サイクルを繰り返すことは避けてください。ストック溶液から頻繁にまたは定期的にペプチドサンプルを取り出す必要がある場合は、ストック溶液を小分けに分注して保管することを推奨します。
  4. 4.C、M、Wを含むペプチド配列は、空気酸化しやすくなっています。バイアルから空気を抜いて窒素またはアルゴンで置換することを推奨します。
  5. 5.一般に、ペプチド溶液は4℃で1週間まで安定しています。しかし、ペプチド配列に固有の不安定性がある場合、未使用時は溶液を凍結させるほうがよい場合があります。pHが8を超えるペプチド溶液も、未使用時は凍結させてください。