주요 문서
B56498
Sigma-Aldrich
3-Bromoanisole
≥98%
동의어(들):
1-Bromo-3-methoxybenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H4OCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
187.03
Beilstein:
1524687
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Quality Level
분석
≥98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.563 (lit.)
bp
210-211 °C (lit.)
density
1.477 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H7BrO/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3
InChI key
PLDWAJLZAAHOGG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
203.0 °F
Flash Point (°C)
95 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Naoyuki Yasaka et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 34(10), 1183-1188 (2018-10-12)
Aryl halides are a very important category of compounds that include many vital drugs and key industrial additives, such as clofibrate and bromobenzene, respectively. Due to their importance, our research group previously developed a novel fluorescence labeling approach for their