제품 라인
ReagentPlus®
분석
99%
양식
crystals
반응 적합성
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
mp
139-142 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccccn1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H,8,9)
InChI key
SIOXPEMLGUPBBT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable