분석
≥96% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
색상
white
solubility
5% acetic acid: 1 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
S(CC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]3N(CCC3)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]4N(CCC4)C(=O)[C@@H](N)CCCN=C(N)N)CCCCN)CCC(=O)N)CCC(=O)N)Cc2ccccc2)Cc1ccccc1)CC(C)C)C(=O)N)C
InChI
1S/C63H98N18O13S/c1-37(2)33-45(57(89)74-41(53(68)85)27-32-95-3)73-52(84)36-72-54(86)46(34-38-15-6-4-7-16-38)78-58(90)47(35-39-17-8-5-9-18-39)79-56(88)42(23-25-50(66)82)75-55(87)43(24-26-51(67)83)76-59(91)49-22-14-31-81(49)62(94)44(20-10-11-28-64)77-60(92)48-21-13-30-80(48)61(93)40(65)19-12-29-71-63(69)70/h4-9,15-18,37,40-49H,10-14,19-36,64-65H2,1-3H3,(H2,66,82)(H2,67,83)(H2,68,85)(H,72,86)(H,73,84)(H,74,89)(H,75,87)(H,76,91)(H,77,92)(H,78,90)(H,79,88)(H4,69,70,71)/t40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-/m0/s1
InChI key
ADNPLDHMAVUMIW-CUZNLEPHSA-N
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Substance P receptors
포장
경고
서열
물리적 형태
재구성
기타 정보
Chiwakata, C.B., et al. 1996. Infect. Immun. 64, 5106.
Tanabe, T., et al. 1996. Eur. J. Pharmacol. 299, 187.
Heath, M.J., et al. 1994. J. Neurophysiol. 72, 1192.
Zhu, J., et al. 1994. Eur. J. Pharmacol. 268, 279.
Garland, A.M., et al. 1993. Soc. Neurosci. 19, Abstract 104.6.
Wei, J.Y., et al. 1993. Soc. Neurosci. 19, Abstract 136.14.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable