Merck
1.14894
Millipore
Fractogel® EMD SE Hicap (M)
동의어(들):
Fractogel® EMD SE Hicap (M)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
ligand
(Sulfoethyl)
Quality Level
설명
strong cation exchanger, suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (40-90 µm)
무균
sterile (Caustic Stable)
제품 라인
Fractogel®
양식
resin
특정 분석물질
MAbs
파라미터
220 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
기질 활성군
methacrylate
평균 입자 크기
40-90 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Strong cation exchange Fractogel® resin featuring the tentacle technology, for purification of basic and neutral proteins (e.g. antibodies) and peptides
특징 및 장점
Fractogel® EMD SE Hicap (M) features include:
  • Tentacle technology provides high yield, selectivity, and focused elution
  • High loading capacity combined with high purity at lower elution volumes
  • Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
포장
  • 1.14894.0100: Fractogel® EMD SE Hicap (M) Resin 100ml
  • 1.14894.0010: Fractogel® EMD SE Hicap (M) Resin 10ml
  • 1.14894.0500: Fractogel® EMD SE Hicap (M) Resin 500ml
  • 1.14894.5000: Fractogel® EMD SE Hicap (M) Resin 5L
Plastic bottle
분석 메모
Appearance: Milky turbid suspension,free from impurities(foreign particles)
Microscopic evaluation: Uniform spherical particles,no agglomerates,no fines
Extractable matter (water): ≤ 0.08 %
Cerium: ≤ 20 µg/g
Pressure drop(column: ID=1.6 cm, L=10 cm at 5 ml/min): ≤ 1.0 bar
Particle size (d10): 37 - 45 µm
Particle size (d50): 48 - 60 µm
Particle size (d90): 63 - 77 µm
Colony forming units (TAMC + TYMC): ≤ 100 CFU/ml
Endotoxins: ≤ 1.00 EU/ml
Protein binding capacity (lysozyme): 120 - 160 mg/ml
Functional test (b:a): ≤ 0.20
Functional test: Separation of chymotrypsinogen A and lysozyme
법적 정보
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
95.0 °F
Flash Point (°C)
35 °C
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
Material Qualification Dossier
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Quality Management Dossier (Open Access)
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Operational Excellence Dossier
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
혜택 자세히 보기 Emprove®프로그램 구독권은 다음을 제공합니다
이러한 문서를 이용할 수 없는 이유는?
Emprove® 자료는 제약 생산자의 등록 과정 및 위험성 평가 활동을 지원하도록 의도된 정보 그리고 기밀 정보를 포함합니다. 열람하기 원하시면 문의 사항 하십시오.