주요 문서
8.02485
Sigma-Aldrich
Chromium(III) acetylacetonate
for synthesis
동의어(들):
Chromium(III) acetylacetonate, Tris(acetylacetonato)chromium(III), Tris(2,4-pentanedionato)chromium(III)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H21CrO6
CAS Number:
Molecular Weight:
349.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
EC 인덱스 번호:
244-526-0
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
powder
효능
3360 mg/kg LD50, oral (Rat)
6350 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6 (20 °C, 1 g/L in H2O)
mp
213-216 °C
solubility
11 g/L
벌크 밀도
450 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Cr](OC(=CC(=O)C)C)(OC(=CC(=O)C)C)OC(=CC(=O)C)C
InChI
1S/3C5H8O2.Cr/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3
InChI key
JWORPXLMBPOPPU-UHFFFAOYSA-K
분석 메모
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
392.0 °F
Flash Point (°C)
> 200 °C