AB10514P
Anti-Serotonin Transporter Antibody
1 mg/mL, from rabbit
동의어(들):
solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, serotonin), member 4, sodium-dependent serotonin transporter, serotonin transporter, Solute carrier family 6 member 4, Na+/Cl- dependent serotonin transporter, 5HT transporter, 5-hydroxytryptamine tr
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성(상동성에 의해 예측)
sheep (100% homology), rat (100% homology), bovine (100% homology), monkey (100% homology), human (100% homology), horse (100% homology), mouse (100% homology), chimpanzee (100% homology)
농도
1 mg/mL
기술
western blot: suitable
UniProt 수납 번호
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
품질
표적 설명
결합
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
Western Blot : Human lung lysate.
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable