생물학적 소스
donkey
Quality Level
결합
CY3 conjugate
항체 형태
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
항체 생산 유형
secondary antibodies
클론
polyclonal
종 반응성
goat
제조업체/상표
Chemicon®
기술
immunofluorescence: suitable
배송 상태
wet ice
관련 카테고리
일반 설명
특이성
애플리케이션
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3