제품명
Anti-Integrin α5β1 Antibody, clone BMB5, ascites fluid, clone BMB5, Chemicon®
생물학적 소스
rat
Quality Level
항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
BMB5, monoclonal
종 반응성
mouse
제조업체/상표
Chemicon®
기술
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
동형
IgG3
관련 카테고리
특이성
면역원
애플리케이션
Note that where cell adhesion to fibronectin involving other fibronectin receptors, such as VLA-4 (alpha4beta1) integrin, is involved, inhibition of cell adhesion by BMB5 alone may not be complete.
Immunoprecipitation from lysate of 10E6 cell equivalent: 2 μg
Flow cytometry: 10μg/mL
Western blot (non-denaturing gel)
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
물리적 형태
저장 및 안정성
기타 정보
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable