양식
powder, crystals or chunks
기술
titration: suitable
mp
>300 °C (lit.)
λmax
350 nm
392 nm (2nd)
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
Cc1cc2nc3NC(=O)NC(=O)c3nc2cc1C
InChI
1S/C12H10N4O2/c1-5-3-7-8(4-6(5)2)14-10-9(13-7)11(17)16-12(18)15-10/h3-4H,1-2H3,(H2,14,15,16,17,18)
InChI key
ZJTJUVIJVLLGSP-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)