추천 제품
Grade
ACS reagent
Quality Level
분석
≥98.0%
양식
powder
불순물
≤0.01% insolubles
무기 잔류물
≤0.005%
mp
252 °C (dec.) (lit.)
음이온 미량물
sulfate (SO42-): ≤0.02%
SMILES string
OC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H6O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12)/p-1
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
482.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
250 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)