PHR1352
NMP
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
1-Methyl-2-pyrrolidinone, 1-Methyl-2-pyrrolidone, N-Methyl-2-pyrrolidone, NMP
About This Item
추천 제품
제품명
N-Methylpyrrolidone, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to USP 1437202
vapor density
3.4 (vs air)
vapor pressure
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
autoignition temp.
518 °F
expl. lim.
9.5 %
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.47 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
density
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
추천 제품
분석물
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객