추천 제품
Grade
ACS reagent
Quality Level
분석
≤0.001% (Heavy Metals by ICP-OES, metals basis)
99.0-100.5%
양식
solid
불순물
≤0.01% Insoluble matter
무기 잔류물
≤0.01%
mp
132-135 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 480 g/L at 20 °C
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.001%
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
- to adjust the urea nitrogen concentration to a preferred range in blood reservoir for evaluating the dialyzer urea clearance[2]
- to prepare standards to measure urea synthesis[3]
- to prepare standards for blood urea nitrogen assay[4]
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
A shortened review of fundamentals of Porous Graphitic Carbon (PGC) materials. What they are and how do they work as a stationary phase material in HPLC?.