90790
L-α-Hydroxyglutaric acid disodium salt
≥98.0% (GC)
동의어(들):
(S)-2-Hydroxypentanedioic acid disodium salt, Disodium (S)-2-hydroxyglutarate
분석
≥98.0% (GC)
양식
powder or crystals
광학 활성
[α]/D -8.5±1.5°, c = 1 in 0.1 M NaOH
불순물
≤6.0% water
관련 질환(들)
cancer
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[O-]C(CC[C@@H](C([O-])=O)O)=O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C5H8O5.2Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t3-;;/m0../s1
InChI key
DZHFTEDSQFPDPP-QTNFYWBSSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
이미 열람한 고객
프로토콜
We describe here a rapid and sensitive method to separate and measure D-2-OHG and L-2-OHG enantiomers using high-resolution mass spectrometry (HRMS) detection.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.