생물학적 소스
potato
유형
Grade III
양식
lyophilized powder (partially purified)
ATPase activity
≥60 units/mg protein
분자량
~49 kDa by gel filtration
구성
Protein, 30-60%
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL, slightly hazy
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
외래 활성
Acid Phosphatase ≤5% of base activity
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reaction: ATP → ADP+Pi → AMP+2Pi.
생화학적/생리학적 작용
포장
기타 정보
품질
단위 정의
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)