제품명
BIO, ≥98% (HPLC)
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
protect from light
색상
dark red
solubility
DMSO: >5 mg/mL
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O\N=C1\C(Nc2ccccc12)=C3\C(=O)Nc4cc(Br)ccc34
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
포장
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
관련 콘텐츠
키나아제 포스파타아제 생물학을 위한 생체 활성 저분자