결합
biotin conjugate
항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
DI-22, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
기술
indirect ELISA: 1:10,000 using digoxin-labeled biomolecule
western blot: 1:500 using using digoxin-labeled biomolecule
동형
IgG1
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
- in situ hybridization
- immunohistochemistry
- immunolocalization
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)