제품명
6-Carboxyfluorescein, ≥96% (HPLC)
Quality Level
분석
≥96% (HPLC)
양식
powder
기술
titration: suitable
색상
dark yellow to dark orange
mp
>300 °C (lit.)
solubility
0.1 M NaOH: 9.80-10.20 mg/mL, clear to slightly hazy, orange
λmax
492 nm at 0.1 N in NaOH
형광
λex 492 nm; λem 517 nm (pH 8.0)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)