설명
zwitterionic
Quality Level
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
solid
분자량
399.59 Da (anhydrous)
응집 번호
≤25
기술
dialysis: suitable
electrophoresis: suitable
protein quantification: suitable
SMILES string
CCCCCCCc1ccc(cc1)C(O)CC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H37NO4S/c1-4-5-6-7-8-10-19-11-13-20(14-12-19)21(23)15-17-22(2,3)16-9-18-27(24,25)26/h11-14,21,23H,4-10,15-18H2,1-3H3
InChI key
FUPYROAFYPQUSH-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)