생물학적 소스
bacterial (Proteus vulgaris)
Quality Level
결합
(Glucosaminoglycan)
양식
lyophilized powder
특이 활성도
50-250 units/mg protein
분자량
120 kDa by gel filtration
구성
Protein, ~10% Lowry
solubility
0.01% bovine serum albumin aqueous (BSA) solution: soluble
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
외래 활성
protease, essentially free
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
기타 정보
단위 정의
제조 메모
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.