생물학적 소스
yeast
Quality Level
분석
≥95%
양식
powder
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na].NC1=NC(=O)N(C=C1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)C(O)C2O
InChI
1S/C9H15N3O11P2.Na.H/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(22-8)3-21-25(19,20)23-24(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H2,10,11,15)(H2,16,17,18);;
InChI key
MAGSIBHRUIBONY-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
프로토콜
ZIC®-cHILIC is a densely bonded zwitterionic stationary phase with phosphorylcholine functional groups covalently attached to silica.
HILIC separation is an alternative that permits sensitive MS detection and without the use of ion-pair reagents.