제품명
Hirudin, recombinant, expressed in unspecified host, ≥7,000 ATU/mg protein (ATU = antithrombin units)
재조합
expressed in unspecified host
Quality Level
양식
powder
특이 활성도
≥7,000 ATU/mg protein (ATU = antithrombin units)
분자량
~7 kDa
solubility
pyridine: soluble
water: soluble
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
물리적 특성
단위 정의
재구성
분석 메모
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)